Merck
698490
SAFC
1,2-Bis(dichlorophosphino)benzene
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4Cl4P2
CAS番号:
分子量:
279.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.662
密度
1.545 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClP(Cl)c1ccccc1P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H4Cl4P2/c7-11(8)5-3-1-2-4-6(5)12(9)10/h1-4H
InChI Key
IGYHSFVSIYJSML-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
698490-250MG:
698490-BULK:
698490-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)