Merck
288438
Sigma-Aldrich
2-メチルシクロペンタノン
98%
別名:
α-Methylcyclopentanone, (±)-2-Methylcyclopentanone, 2-Methylcyclopentan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C5H7(=O)
CAS番号:
分子量:
98.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1CCCC1=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
ZIXLDMFVRPABBX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
288438-5G:
288438-100G:
288438-VAR:
288438-25G:
288438-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luísa M D R S Martins et al.
Inorganic chemistry, 52(8), 4534-4546 (2013-03-29)
New rhenium(VII or III) complexes [ReO3(PTA)2][ReO4] (1) (PTA = 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane), [ReO3(mPTA)][ReO4]I (2) (mPTA = N-methyl-1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane cation), [ReO3(HMT)2][ReO4] (3) (HMT = hexamethylenetetramine), [ReO3(η(2)-Tpm)(PTA)][ReO4] (4) [Tpm = hydrotris(pyrazol-1-yl)methane, HC(pz)3, pz = pyrazolyl], [ReO3(Hpz)(HMT)][ReO4] (5) (Hpz = pyrazole), [ReO(Tpms)(HMT)] (6) [Tpms = tris(pyrazol-1-yl)methanesulfonate
Yasmine Souissi et al.
Chemosphere, 87(2), 185-193 (2012-01-14)
The identification of degradation products generated upon photolysis of estrone (E1), a natural estrogenic hormone, under simulated UV irradiation conditions was addressed by the use of LC-Q-TOF mass spectrometry. The structures of the main degradation products were elucidated, demonstrating how