Merck
C112402
Sigma-Aldrich
シクロペンタノン
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
Adipic ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H8(=O)
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
605573
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
130-131 °C (lit.)
グレード
reagent
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
InChI Key
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シクロペンタノンは環状ケトンです。固体酸触媒である30%H2O2を含む過酸化水素水を使用したシクロペンタノンのバイヤー-ビリガー酸化が研究されています。シクロペンタノンのマイクロ波スペクトルが報告されています。様々な方法によるフルフラール(FFA)からシクロペンタノン(CPO)への変換が報告されています。シクロペンタノンの単分子分解経路が研究されています。
アプリケーション
シクロペンタノンは、蛍光イメージングシステム用の吸収蛍光フィルターの設計に使用されました。
本化合物は以下のような研究で使用できます:
  • 交差アルドール縮合による、(2E,5E)-2,5-ビス(4-(アジドメチル)ベンジリデン)シクロペンタノンの調製。
  • クライゼン-シュミット縮合を介した置換ベンズアルデヒドとの反応による対称C-5クルクミノイドの調製。
  • アルキンの分子内カルボヒドロキシル化中にアリルおよびビニルカチオンを安定化させる電子対ドナー。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C112402-500ML:
C112402-100ML:
C112402-BULK:
C112402-VAR:
C112402-250ML:
C112402-2L:
C112402-2.5L:
C112402-1L:
C112402-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antibacterial and antioxidant activity evaluation of novel symmetrical and unsymmetrical C5-curcuminoids.
Manohar S, et al.
Indian Journal of Chemistry, 54, 1235-1246 (2015)
Carbon supported Pd-Cu catalysts for highly selective rearrangement of furfural to cyclopentanone.
Hronec M, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 181, 210-219 (2016)
Computational Kinetic Study for the Unimolecular Decomposition of Cyclopentanone.
Zaras AM, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 47(7), 439-446 (2015)
Selective conversion of furfural to cyclopentanone or cyclopentanol using different preparation methods of Cu-Co catalysts.
Li XL, et al.
Green Chemistry, 17(2), 1038-1046 (2015)
Efficient and selective hydrogenation of biomass-derived furfural to cyclopentanone using Ru catalysts.
Fang R, et al.
Green Chemistry, 17(8), 4183-4188 (2015)
資料
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.