Merck
177164
Sigma-Aldrich
1,3-シクロペンタンジオン
97%
別名:
1,3-Cyclopentadione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H6(=O)2
CAS番号:
分子量:
98.10
Beilstein:
1362728
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
149-151 °C (lit.)
官能基
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCC(=O)C1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-3H2
InChI Key
LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,3-シクロペンタンジオンは、スルフェン酸タンパク質を選択的に標識するための化学プローブの合成に使用されました
ペルヒドロアズレン、PGB1類縁体、およびKnoevenagel生成物を合成するための汎用試薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
177164-VAR:
177164-5G:
177164-10KG:
177164-1G:
177164-500G:
177164-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3953-3953 (1993)
Aldrichimica Acta, 10, 19-19 (1977)
Synlett, 539-539 (1993)
Jiang Qian et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(32), 9203-9205 (2011-07-09)
Facile, two-step synthesis and kinetic characterization of new chemical probes for selective labeling of sulfenic acid (-SOH) in proteins are presented. The synthesis route relies on the simple and highly efficient Michael addition of thiol containing tags or linkers to
The Journal of Organic Chemistry, 59, 528-528 (1994)