Merck
287865
Sigma-Aldrich
Diphenyl(2-methoxyphenyl)phosphine
98%
別名:
(2-メトキシフェニル)ジフェニルホスフィン, (o-メトキシフェニル)ジフェニルホスフィン, 2-(ジフェニルホスフィノ)アニソール, ジフェニル(o-アニシル)ホスフィン, ジフェニル(o-メトキシフェニル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
292.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
124-126 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17OP/c1-20-18-14-8-9-15-19(18)21(16-10-4-2-5-11-16)17-12-6-3-7-13-17/h2-15H,1H3
InChI Key
GBXNVYBGIFEOEM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
287865-1G:
287865-BULK:
287865-5G:
287865-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)