Merck
279323
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-α-13C
99 atom % 13C
別名:
塩化ベンゾイル-(カルボニル-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513COCl
CAS番号:
分子量:
141.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
テクニック
protein expression: suitable
屈折率
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.219 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i7+1
InChI Key
PASDCCFISLVPSO-CDYZYAPPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
279323-250MG:
279323-BULK:
279323-VAR:
279323-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)