安全性情報
8.01804
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride
for synthesis
別名:
Benzoyl chloride, Benzoic acid chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClO
CAS番号:
分子量:
140.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-710-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
600 °C
有効性
2460 mg/kg LD50, oral (Rat)
790 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.5-27 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
197.2 °C/1013 hPa
mp
-0.6 °C
転移温度
flash point 93 °C
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Analysis of different analyte classes: A systematic evaluation of benzoylation for liquid chromatography-mass spectrometry demonstrated its application in analyzing various analyte classes, enhancing detection sensitivity and specificity (Lenhart et al., 2024).
  • Biogenic amine extraction in fish samples: PEG-modified halloysite was employed as a hydrophilic interaction and cation exchange mixed-mode sorbent for solid-phase extraction of biogenic amines, where benzoyl chloride played a critical role in derivatization, improving recovery and selectivity (Wang et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.210 - 1.214
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体