Merck
277614
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-メチル-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
N-Methyl-13C-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2N(13CH3)NO
CAS番号:
分子量:
215.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
mp
61-62 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([13CH3])N=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1
InChI Key
FFKZOUIEAHOBHW-VQEHIDDOSA-N
特徴および利点
Convenient source of diazomethane-13C.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
法的情報
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
277614-VAR:
277614-1G:
277614-250MG:
277614-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)