Merck
532320
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonyl hydrazide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
Polystyrene sulfonyl hydrazide resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標識化の程度
2.0-3.0 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
官能基
hydrazine
SMILES記法
[X]Cc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)NN
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
532320-VAR:
532320-25G:
532320-1G:
532320-5G:
532320-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sharpiro, R.H.
Org. React., 23, 405-405 (1979)
資料
Technical article regarding Aldehydes - Types & Structure
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
532320-25G4061833398838
532320-1G
532320-5G4061833373187