Merck
Z108510
Sigma-Aldrich
Macro Diazald® kits
joint: ST/NS 24/40 Clear-Seal joints
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40 Clear-Seal joints
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジアゾメタンを大量(200~300 mmol)に発生させるために使用します。Diazaldからジアゾメタンが発生する間、ドライアイス冷却器がジアゾメタン/エーテル蒸気を定量的に濃縮します。設計者:M. Hudlicky[J. Org. Chem., 1980, 45, 5377]。二方コックは蒸留の開始時は閉まっています。冷却器から留出物が垂れると二方コックが開き、最初の画分がトラップに注がれ、ジアゾメタン/エーテル濃縮液を500 mL三角フラスコに捕集することができる一方で、無濃縮の蒸気はレシーバーに入りません。ガラス器具はClear-Sealジョイントになっているため、グリースは不要で、表面が滑らかなのでより安全です(ジアゾメタン発生時は、尖った角やすりガラスを避ける必要があります)。温度計は含まれません。
交換用部品の価格については、ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。
注:シグマ アルドリッチは、一部の国では、特定のジアゾメタン前駆体を販売できません。出発物質を入手できるかどうか確認してからガラス器具をご購入ください。
For technical and safety information about Diazald and Aldrich diazomethane generators see Technical Information Bulletin AL-180.
法的情報
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z108510-1KT4061832131283