Merck
Z108898
Sigma-Aldrich
Mini Diazald®装置
joint: ST/NS 19/22 Clear-Seal joints, for generating 1 to 50 mmol of diazomethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS19/22 Clear-Seal joints
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mini Diazald装置は、System 45 ジアゾメタン生成装置 Z411736(1 mmol未満のジアゾメタン発生用) とDiazald kit (約100 mmolのジアゾメタン発生用)の中間となる装置です。1つのコンパクトなユニットに反応容器と冷却器を備えています。本装置は、水流ジャケット型冷却器の代わりにコールドフィンガーを用いています。このコンデンサーは、ドライアイスとアセトンのスラッシュを充填すると、危険なジアゾメタン/エーテル蒸気が漏れるのを効果的に防ぎます。他に必要なガラス器具は、分液漏斗(Z100382)と丸底フラスコ(Z100358)だけです(必ずClear-Sealジョイントで取り付けてください)。これらは別途ご購入いただけます。
注:シグマ アルドリッチは、一部の国では、特定のジアゾメタン前駆体を販売できません。出発物質を入手できるかどうか確認してからガラス器具をご購入ください。
For technical and safety information about Diazald and Aldrich diazomethane generators see Technical Information Bulletin AL-180.
法的情報
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Lalit K Golani et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(17), 7856-7876 (2016-07-28)
Targeted antifolates with heteroatom replacements of the carbon vicinal to the phenyl ring in 1 by N (4), O (8), or S (9), or with N-substituted formyl (5), acetyl (6), or trifluoroacetyl (7) moieties, were synthesized and tested for selective