Merck
295981
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-メチル-13C,N-メチル-d3)
99 atom % D
別名:
N-メチル-13C-d3-N-ニトロソ-p-トルエンスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2N(13CD3)NO
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
品質水準
形状
solid
mp
62 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
InChI Key
FFKZOUIEAHOBHW-JVXUGDAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
法的情報
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
295981-BULK:
295981-VAR:
295981-1G:
295981-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemische Berichte, 106, 1765-1765 (1973)