Merck
329908
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-メチル-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
別名:
4-Methyl-N-(methyl-d3)-N-nitrosobenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2N(CD3)NO
CAS番号:
分子量:
217.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
mp
60-63 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2D3
InChI Key
FFKZOUIEAHOBHW-BMSJAHLVSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Deutero-Diazald prep setを用いて得る場合よりも、高い同位体純度のジアゾメタンを調製するための試薬です。
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
法的情報
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
329908-BULK:
329908-1G:
329908-5G:
329908-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)