Merck
276138
Sigma-Aldrich
Dimethyloctadecylsilane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17SiH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
312.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[SiH](C)C
InChI
1S/C20H44Si/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI Key
ZXFNVHQEUQDKSZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
276138-25G:
276138-BULK:
276138-5G:
276138-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)