Merck
53262
Sigma-Aldrich
ヘキシルシラン
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H16Si
CAS番号:
分子量:
116.28
Beilstein:
1731336
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0%
屈折率
n20/D 1.414
密度
0.721 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC[SiH3]
InChI
1S/C6H16Si/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1,7H3
InChI Key
QGGUMTNPIYCTSF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
53262-5ML:
53262-25ML:
53262-BULK:
53262-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tang Dang et al.
Biosensors & bioelectronics, 142, 111494-111494 (2019-07-19)
Almost no analytical assays, either colorimetric or fluorescence assays, for generic microplate readers is capable of dynamic measurements of protein-protein binding or the quantification of kinetic association and dissociation constants of protein interactions. On the other hand, protein binding kinetics