Merck
269484
Sigma-Aldrich
Devarda合金
filings, +100 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlCuZn
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
filings
組成
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
粒径
+100 mesh
mp
550 °C (lit.)
SMILES記法
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI Key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
269484-VAR:
269484-BULK:
269484-100G:
269484-5G:
269484-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)