Merck
31385
Supelco
Devarda合金
puriss. p.a.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlCuZn
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
品質水準
フォーム
powder
組成
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
mp
550 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
forensics and toxicology
SMILES記法
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI Key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Devarda′s alloy is a reducing agent, and has found application in being used to reduce NO3--N, or NO2--N, into NH4+-N, thereby finding functionality in being used for total nitrogen determination.
アプリケーション
Devarda′s alloy was used to study, its effects as a reducing agent on Cp2TiCl-catalyzed living radical polymerization of styrene, which was initiated by epoxide radical ring opening.
Reducing agent used for the determination of total nitrogen by the method of Kjeldahl. Reagent used for the reduction of alkaline solutions of chlorate to chloride
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31385-1KG:
31385-50G:
31385-VAR:
31385-BULK:
31385-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Titanium-mediated living radical styrene polymerizations. VI. Cp2TiCl-catalyzed initiation by epoxide radical ring opening: Effect of the reducing agents, temperature, and titanium/epoxide and titanium/zinc ratios.
Asandei AD
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 44 (7), 2156-2165 (2007)
Devarda's alloy method for total nitrogen determination.
Liao CFH.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 45 (5), 852-855 (1981)