Merck
28336-U
Supelco
モールドタイプThermogreen® LB-2セプタム、インジェクションホール付き
diam. 11 mm, pkg of 50 ea
別名:
TM=["Thermogreen"] LB-2 セプタム(11 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
包装
pkg of 50 ea
直径
11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
低いブリード、熱安定性、および容易な穿刺可能性の完全な組み合わせ
成形済みThermogreen LB-2セプタムは、クロマトグラフィーのユーザーが使い慣れた専用のLB-2ゴムの組成を使用して、高品質かつ低ブリードの材料から製造されます。 成形セプタムには、従来の打ち抜きセプタムとは異なり、取り付けが容易で注入ポート内部を良好に密封するという違いがあります。 これは、当社の液体射出成形プロセスにより、どのセプタムもクリーンかつシャープな側面を持つ同じ形状になるからです。 これは、切断面が鈍くなるとセプタムが凹んだり歪んだりすることがある打ち抜きプロセスを改良したものです。
100~350°Cという使用可能な入口温度範囲は、ほとんどのGC用途に適します。400°Cの最高温度を宣伝している他のセプタムに惑わされないでください。セプタムの温度上限を上げるには硬く作らなければならないため、ニードルが突き抜けるのが困難になり、コアリングが起こりやすくなります。当社の成形済みThermogreen LB-2セプタムは、低いブリード、熱安定性、および容易な穿刺可能性のあらゆる組み合わせを提供します。
  • Supelco社独自のゴムの組成です。
  • モールド自体の寸法が一定のため、許容誤差(直径、厚さ、注入口)が小さくなります。
  • 広い入口温度域にわたって超低ブリード(100°C~350°C)
  • 入口を汚染する可能性がある異質な物質/粉末を使用して製造していません。
  • ブリードとコンタミネーションはすべて試験済み
  • すでに調整済みのため、そのまま使用可能です。
  • 低ブリードのGC-MSカラムで使用するのに最適です。
その他情報
注入穴は、シリンジニードルが常に同じ位置を刺すように案内するのに役立つため、以下の2つの利点をもたらします。
  • 最小限のコアリングによる長寿命化
  • 入口の裏張りを汚染するセプタム断片の減少
これらのセプタムは穿刺耐性が高いため、オートサンプラーによる注入、手動での注入、および/またはSPME用途に使用するのに最適です。
法的情報
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
High-resolution profiling of terpenes and terpenoids to identify fragrance compounds and distinguish hops and cannabis varieties using SPME-GC/MS.
The use of solid phase microextraction (SPME) allowed for the straightforward, fast, sensitive, and accurate GC/MS determination of the residual solvent content of spiked and unspiked samples of hemp extract.
The use of solid phase microextraction (SPME) allowed for the straightforward, fast, sensitive, and accurate GC/MS determination of the residual solvent content of spiked and unspiked samples of hemp extract.
すべて表示
関連コンテンツ
GC/MS/MS Analysis of Bisphenol A (BPA) in a Fruit Flavored Energy Drink on the SLB-PAHms Column After SPME Using an Overcoated SPME Fiber