Merck
28676-U
Supelco
モールドタイプThermogreen® LB-2セプタム、固形ディスク
diam. 11 mm, pkg of 50 ea
別名:
TM=["Thermogreen"] LB-2 Septa (11 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
包装
pkg of 50 ea
直径
11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
低いブリード、熱安定性、および容易な穿刺可能性の完全な組み合わせ
成形済みThermogreen LB-2セプタムは、クロマトグラフィーのユーザーが使い慣れた専用のLB-2ゴムの組成を使用して、高品質かつ低ブリードの材料から製造されます。 成形セプタムには、従来の打ち抜きセプタムとは異なり、取り付けが容易で注入ポート内部を良好に密封するという違いがあります。 これは、当社の液体射出成形プロセスにより、どのセプタムもクリーンかつシャープな側面を持つ同じ形状になるからです。 これは、切断面が鈍くなるとセプタムが凹んだり歪んだりすることがある打ち抜きプロセスを改良したものです。
100~350°Cという使用可能な入口温度範囲は、ほとんどのGC用途に適します。400°Cの最高温度を宣伝している他のセプタムに惑わされないでください。セプタムの温度上限を上げるには硬く作らなければならないため、ニードルが突き抜けるのが困難になり、コアリングが起こりやすくなります。当社の成形済みThermogreen LB-2セプタムは、低いブリード、熱安定性、および容易な穿刺可能性のあらゆる組み合わせを提供します。
  • Supelco社独自のゴムの組成です。
  • モールド自体の寸法が一定のため、許容誤差(直径、厚さ、注入口)が小さくなります。
  • 広い入口温度域にわたって超低ブリード(100°C~350°C)
  • 入口を汚染する可能性がある異質な物質/粉末を使用して製造していません。
  • ブリードとコンタミネーションはすべて試験済み
  • すでに調整済みのため、そのまま使用可能です。
  • 低ブリードのGC-MSカラムで使用するのに最適です。
その他情報
従来の固体ディスクは手動注入での使用に向いています。
法的情報
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Pistachios contain approximately 45% fat, which can result in a significant amount of coextracted matrix in the acetonitrile extract generated using the QuEChERS procedure. A zirconia based adsorbent significantly reduces coextracted matrix prior to LC-MS or GC-MS.
ピスタチオの脂質含有率は約45%です。そのため、QuEChERSを適用して得られたアセトニトリル抽出物中には大量のマトリックスが共抽出されることがあります。ジルコニアベースの吸着剤は、LC-MSやGC-MSの前に共抽出されるマトリックスを大幅に減少させます。
A procedure for cleanup of green tea extracts provides low background and allowed for the analysis of more pesticides at lower levels than QuEChERS. Uses less solvents and no toluene.
緑茶抽出物のクリーンアップ手順によりバックグラウンドが低くなり、QuEChERSよりも低濃度でより多くの殺虫剤を分析できました。溶剤の使用量が減り、トルエンも不要です。
すべて表示
プロトコル
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Determination of PAHs in Paprika Powder Using a Novel SPE Cartridge