Merck
268925
Sigma-Aldrich
ブチルエチルエーテル
99%
別名:
1-Ethoxybutane, Ethyl butyl ether, Ethyl n-butyl ether, n-Butyl ethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OC2H5
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1731323
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
52 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
91-92 °C (lit.)
mp
−124 °C (lit.)
密度
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCCCOCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6-7-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
tert-ブチルエチルエーテルは、タンパク質およびペプチドのアセチル基の測定に使用されました
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
268925-50G:
268925-VAR:
268925-10G:
268925-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microenzymic method for the quantitative analysis of acetyl groups in proteins and peptides.
L D Stegink
Analytical biochemistry, 20(3), 502-516 (1967-09-01)