Merck
513121
Sigma-Aldrich
sec-ブチルエーテル
96%
別名:
ジ-sec-ブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)OCH(CH3)CH2CH3
CAS番号:
分子量:
130.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
密度
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCC(C)OC(C)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
HHBZZTKMMLDNDN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.1 °F - closed cup
引火点(℃)
25.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
513121-BULK:
513121-VAR:
513121-1G:
513121-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vapor-liquid and liquid-liquid equilibria for the system sec-butyl-alcohol-di-sec-butyl ether-water.
Kovach III JW and Seider WD.
Journal of Chemical and Engineering Data, 33(1), 16-20 (1988)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
513121-1G
513121-5G4061832492452