アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
103-105 °C/9 mmHg (lit.)
溶解性
absolute ethanol: soluble(lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C/CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
InChI Key
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
226.0 °F - closed cup
引火点(℃)
107.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
268909-VAR:
268909-BULK:
268909-5ML:
268909-100ML:
268909-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol