Merck
265993
Sigma-Aldrich
リチウム
greener alternative
ribbon, thickness × W 0.75 mm × 45 mm, 99.9% trace metals basis
別名:
リチウムホイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li
CAS番号:
分子量:
6.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141803
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
ribbon
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
抵抗性
9.446 μΩ-cm, 20°C
厚さ× W
0.75 mm × 45 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
密度
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li]
InChI
1S/Li
InChI Key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
厚み×Wが0.75 mm × 45 mmであるリチウムリボンは、リチウムイオン電池の製造で使用できる電極材料のクラスです。リチウムイオン電池は、充電-放電サイクルを伴う陽極、陰極、電解質から構成されます。これらの材料は、電気エネルギーを貯蔵するための環境に配慮した持続可能な電池の形成を可能にします。
アプリケーション
リチウムリボンは、リチウムイオン電池のカウンター電極および基準電極として使用できます。また、繊維系電池の製造にも使用できます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
265993-BULK:
265993-VAR:
265993-25G:
265993-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Investigation on the solid electrolyte interface formed on pyrolyzed photoresist carbon anodes for C-MEMS lithium-ion batteries
Galobardes F, et al.
Diamond and Related Materials, 15(11-12), 1930-1934 (2006)
U Eismann et al.
Optics express, 21(7), 9091-9102 (2013-04-11)
We present an all-solid-state laser source emitting up to 2.1 W of single-frequency light at 671 nm developed for laser cooling of lithium atoms. It is based on a diode-pumped, neodymium-doped orthovanadate (Nd:YVO(4)) ring laser operating at 1342 nm. Optimization
M Sathiya et al.
Nature materials, 12(9), 827-835 (2013-07-16)
Li-ion batteries have contributed to the commercial success of portable electronics and may soon dominate the electric transportation market provided that major scientific advances including new materials and concepts are developed. Classical positive electrodes for Li-ion technology operate mainly through
Enikö Zörgö et al.
PLoS genetics, 9(3), e1003388-e1003388 (2013-04-05)
The number of chromosome sets contained within the nucleus of eukaryotic organisms is a fundamental yet evolutionarily poorly characterized genetic variable of life. Here, we mapped the impact of ploidy on the mitotic fitness of baker's yeast and its never
Jian Jiang et al.
Nanoscale, 5(17), 8105-8113 (2013-07-26)
Controlled integration of multiple semiconducting oxides into each single unit of ordered nanotube arrays is highly desired in scientific research for the realization of more attractive applications. We herein report a diffusion-controlled solid-solid route to evolve simplex Co(CO3)0.5(OH)0.11H2O@TiO2 core-shell nanowire
資料
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
すべて表示