Merck
GF45554799
リチウム
rod, 12.7 mm diameter, length 165 mm, purity 99%
別名:
LI007915
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li
CAS番号:
分子量:
6.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141803
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 455-547-99
抵抗性
9.446 μΩ-cm, 20°C
L
165 mm
直径
12.7 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
密度
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Li]
InChI
1S/Li
InChI Key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF45554799-4EA:
GF45554799-1EA:
GF45554799-3EA:
GF45554799-2EA:
GF45554799-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
リチウム ribbon, thickness × W 0.75 mm × 45 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265993
リチウム
リチウム granular, 4-10 mesh particle size, high sodium, 99% (metals basis)
Sigma-Aldrich
444456
リチウム