Merck
GF11597913
リチウム
foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
別名:
LI000260
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li
CAS番号:
分子量:
6.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141803
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 115-979-13
抵抗性
9.446 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 300 mm
厚さ
0.6 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
密度
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Li]
InChI
1S/Li
InChI Key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF11597913-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)