Merck
263826
Sigma-Aldrich
4-ヨードベンズアルデヒド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
232.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
78-82 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Ic1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI Key
NIEBHDXUIJSHSL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ヨードベンズアルデヒドは鈴木–宮浦カップリング反応に関与し、金属–有機骨格触媒を生成します。
アプリケーション
4-ヨードベンズアルデヒドは、以下の調製で使用されてきました:
  • ベンズアルジミン単層
  • 4-[2-(トリメチルシリル)エチニル]ベンズアルデヒド
  • 5,15-ジメシチル-10-(3-[2-(トリメチルシリル)エチニル]フェニル}-20-(4-ヨードフェニル)ポルフィリン
  • 5,15-ジメシチル-10-[3,5-bis{2-[4-(N,N′-ジフルオロボリル-1,9-ジメチルジピリン-5-イル)-フェニル]エチニル}フェニル]-20-(4-ヨードフェニル)ポルフィン(多色顔料構成ブロック)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
263826-VAR:
263826-1G:4548173993300
263826-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Trans-Substituted porphyrin building blocks bearing iodo and ethynyl groups for applications in bioorganic and materials chemistry.
Ravikanth M, et al.
Tetrahedron, 54(27), 7721-7734 (1998)
Selective cleavage of the carbon-halide bond in substituted benzaldimine monolayers by synchrotron soft X-ray: Anomalously large cleavage rate of the carbon-bromide bond.
Moon JH, et al.
Langmuir, 16(6), 2981-2984 (2000)
Abel T Demissie et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(27), 8819-8828 (2015-06-23)
We report the systematic characterization of anisotropic, π-conjugated oligophenyleneimine (OPI) films synthesized using stepwise imine condensation, or "click" chemistry. Film synthesis began with a self-assembled monolayer (SAM) of 4-formylthiophenol or 4-aminothiophenol on Au, followed by repetitive, alternate addition of terephthalaldehyde