Merck
C89609
Sigma-Aldrich
4-ホルミルベンゾニトリル
95%
別名:
4-シアノベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
131.13
Beilstein:
606473
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
bp
133 °C/12 mmHg (lit.)
mp
100-102 °C (lit.)
SMILES記法
O=Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
InChI Key
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ホルミルベンゾニトリルは、さまざまなホウ素ジピロメテン(BODIPY)、ポルフィリン、コロール、その他の関連する大環状化合物の合成に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C89609-25G:4548173192840
C89609-BULK:
C89609-1G:4548173192833
C89609-VAR:
C89609-5G:4548173192857
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
meso-Pyrimidinyl-substituted A2B-and A3-corroles.
Ngo T H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(6), 2127-2130 (2010)
Rothemund and Adler-Longo reactions revisited: synthesis of tetraphenylporphyrins under equilibrium conditions.
Lindsey J S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52(5), 827-836 (1987)
Unusually High Performance Photovoltaic Cell Based on a [60] Fullerene Metal Cluster? Porphyrin Dyad SAM on an ITO Electrode.
Cho Y J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(8), 2380-2381 (2005)
Accessing near-infrared-absorbing BF2-azadipyrromethenes via a push?pull effect.
Jiao L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(4), 1830-1835 (2014)
Minna K Rahnasto et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(23), 7186-7193 (2011-10-25)
The human CYP2A6 enzyme metabolises several xenobiotics including nicotine, the addictive component in tobacco. Reduced activity of CYP2A6, either for genetic reasons or by administering inhibitors of CYP2A6, reduces tobacco smoking. The aim was to design novel inhibitors of CYP2A6