Merck
146250
Sigma-Aldrich
3-ホルミルベンゾニトリル
98%
別名:
3-シアノベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
131.13
Beilstein:
2205751
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
bp
210 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
官能基
aldehyde
nitrile
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,6H
InChI Key
HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Formylbenzonitrile was used in the synthesis of 3-(6,6-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzo[7,8]chromeno[6,5-d]oxazol-2-yl)benzonitrile.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
146250-5G:4548173105659
146250-1KG:
146250-25G:4548173105642
146250-BULK:
146250-VAR:
146250-1G:4548173105635
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hong Zhao et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(10), 2386-2390 (2004-05-18)
The molten reaction of 2-naphthol, 4-(aminomethyl)pyridine, and 4-pyridinecarboxaldehyde at about 180 degrees C yields trans-2,3-dihydro-2,3-di(4'-pyridyl)benzo[e]indole (1) which possesses two chiral centers, rather than an expected Betti-type reaction product with only one chiral carbon center. The same reactions, using 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-cyanobenzaldehyde
Kelly C G Moura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(21), 6482-6488 (2012-09-25)
Twenty-three naphthoimidazoles and six naphthoxazoles were synthesised and evaluated against susceptible and rifampicin- and isoniazid-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis. Among all the compounds evaluated, fourteen presented MIC values in the range of 0.78 to 6.25 μg/mL against susceptible and resistant