Merck
256803
Sigma-Aldrich
ジイソブチルアルミニウムクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHCH2]2AlCl
CAS番号:
分子量:
176.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4506 (lit.)
bp
152 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C[Al](Cl)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.ClH/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;1H/q;;+1;/p-1
InChI Key
HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
金属交換反応の試薬。
包装
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
256803-100G:
256803-VAR:
256803-BULK:
256803-1KG:4548173934464
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)