Merck
255343
Sigma-Aldrich
ブロモ酢酸イソプロピル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CO2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
181.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.399 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CC(C)OC(=O)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(2)8-5(7)3-6/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
JCWLEWKPXYZHGQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Isopropyl bromoacetate has been used in the synthesis of biaryl sulphonamide derivatives.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
255343-VAR:
255343-25G:
255343-BULK:
255343-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jon J Hangeland et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(2), 474-478 (2007-12-28)
T-type calcium channel antagonists were designed using a protocol involving the program SPROUT and constrained by a ComFA-based pharmacophore model. Scaffolds generated by SPROUT were evaluated based on their ability to be translated into structures that were synthetically tractable. From