Merck
254991
Sigma-Aldrich
トリクロロフルオロメタン
≥99.5%
別名:
CFC-11, Freon® 11, フルオロトリクロロメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CF
CAS番号:
分子量:
137.37
Beilstein:
1732469
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.04 (vs air)
品質水準
蒸気圧
12.85 psi ( 20 °C)
39.17 psi ( 55 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.3821 (lit.)
bp
23.7 °C (lit.)
mp
−111-−110 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1 g/L
密度
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
InChI Key
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotational absorption spectrum for the ground state of trichlorofluoromethane (Freon-11) has been measured on the part per thousand levels by volume by time-resolved THz spectroscopy. Reductive dehalogenation of trichlorofluoromethane catalyzed by Methanobacterium barkeri has been reported.
アプリケーション
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA′s request for application information of Ozone Depleting Substances
法的情報
Freon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Ozone 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254991-800ML:
254991-VAR:
254991-100ML:
254991-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Terahertz (THz) spectroscopy of Freon-11 (CCl3F, CFC-11) at room temperature.
Altan H, et al.
Chemical Physics Letters, 427(4), 241-245 (2006)
Dehalogenation of trichlorofluoromethane (CFC-11) by Methanosarcina barkeri.
Krone UE and Thauer RK.
FEMS Microbiology Letters, 90(2), 201-204 (1992)
Eugenia H Theophilus et al.
Toxicology letters, 145(2), 107-119 (2003-10-29)
A tiered testing strategy has been developed to evaluate the potential of tobacco processes, ingredients, or technological developments to change the biological activity resulting from burning tobacco. The strategy is based on comparative chemical and biological testing. Dry ice expanded
The use of vapocoolants for detumescence.
P W Kutarski
British journal of urology, 72(4), 518-518 (1993-10-01)
Daniele Marmolino et al.
Cerebellum (London, England), 8(3), 245-259 (2009-01-24)
Friedreich's ataxia (FRDA) is a neurodegenerative disease due to a pathological expansion of a GAA triplet repeat in the first intron of the FXN gene encoding for the mitochondrial protein frataxin. The expansion is responsible for most cases of FRDA
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
254991-100ML4061825998954
254991-800ML4061837083129