Merck
252328
Sigma-Aldrich
1,2-ジブロモブタン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(Br)CH2Br
CAS番号:
分子量:
215.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5141 (lit.)
bp
59-60 °C/20 mmHg (lit.)
溶解性
alcohol: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
1.789 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CCC(Br)CBr
InChI
1S/C4H8Br2/c1-2-4(6)3-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYSA-N
詳細
Mechanism of Co(II) (N,N′-disalicylidene-ethylenediamine) catalyzed reduction of 1,2-dibromobutane in DMF has been investigated by microelectrode voltammetry.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
252328-BULK:
252328-VAR:
252328-100G:
252328-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A microelectrode study of the catalysis of alkyl halide reduction by Co (II)(salen).
Pletcher D and Thompson H.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 464(2), 168-175 (1999)