Merck
234877
Sigma-Aldrich
イミノ二酢酸ナトリウム 二塩基性 水和物
98%
別名:
イミノ二酢酸 二ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H5NO4Na2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
177.07 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sodium iminodiacetate dibasic hydrate (Iminodiacetic acid disodium salt monohydrate) has been used in the preparation of:
  • different iminodiacetic acid-agarose supports, useful for selective adsorption of large proteins
  • N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (multidentante ligand)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
234877-500G:
234877-100G:
234877-BULK:
234877-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benevides C C Pessela et al.
Journal of chromatography. A, 1055(1-2), 93-98 (2004-11-25)
A strategy to selectively adsorb large proteins on immobilized metal ion affinity chromatography supports is presented. It is based on the fact that large proteins have a large surface that permits the long distance interaction with groups placed quite far
New multidentate ligands. XVII. Chelating tendencies of N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (H3L).
Harris WR, et al.
Inorganic Chemistry, 14(5), 974-978 (1975)