主要文書
8.14165
Sigma-Aldrich
Iminodiacetic acid
≥96.0% (acidimetric), for peptide synthesis
別名:
Iminodiacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HN(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
133.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
205-555-4
NACRES:
NA.22
製品名
Iminodiacetic acid, for synthesis
品質水準
アッセイ
≥96.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2-2.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
247 °C (decomposition)
溶解性
42 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1