Merck
222739
Sigma-Aldrich
2-フェニルブチロニトリル
95%
別名:
α-エチルフェニルアセトニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH2CH3)CN
CAS番号:
分子量:
145.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.5086 (lit.)
bp
114-115 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
phenyl
SMILES記法
CCC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,2H2,1H3
InChI Key
IZPUPXNVRNBDSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Phenylbutyronitrile was used in the preparation of Michael-adducts. It was also used in the preparation of S-amides by nitrile hydratase.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
222739-10G:4548173118253
222739-BULK:
222739-VAR:
222739-50G:4548173118260
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective nitrile hydratases and amidases from different bacterial isolates.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 5(1), 137-141 (1998)
t-BuOK-Catalyzed addition of ketones and nitriles to vinylic silanes, phosphines and thio derivatives.
Bunlaksananusorn T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 8, 745-746 (2001)