Merck
232882
Sigma-Aldrich
3,5-ビス(トリフルオロメチル)安息香酸
98%
別名:
3,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
258.12
Beilstein:
2058600
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
142-143 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
InChI Key
HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid is a significant metabolite formed during metabolism of 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl ether via oxidation.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
232882-VAR:
232882-5G:
232882-25G:
232882-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
3-Benzyloxy-2-phenylpiperidine NK1 antagonists: the influence of alpha methyl substitution.
Swain CJ, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(23), 2959-2962 (1997)