Merck
263427
Sigma-Aldrich
3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルアセトニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3CH2CN
CAS番号:
分子量:
253.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4234 (lit.)
密度
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(CC#N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H5F6N/c11-9(12,13)7-3-6(1-2-17)4-8(5-7)10(14,15)16/h3-5H,1H2
InChI Key
YXGWYBUKRTYHJM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
263427-1G:4548173126524
263427-BULK:
263427-VAR:
263427-5G:4548173126531
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)