Merck
218650
Sigma-Aldrich
四ヨウ化二リン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
P2I4
CAS番号:
分子量:
569.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
124-127 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
IP(I)P(I)I
InChI
1S/I4P2/c1-5(2)6(3)4
InChI Key
YXXQTQYRRHHWFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Diphosphorus tetraiodide is an orange crystalline solid that can be used as a reagent for organic synthesis. It shows a high affinity for oxygen and can be used in substitution of alcohol to form alkyl iodides. It can also be used in the conversion of carboxylic acids to nitriles.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
218650-VAR:
218650-100G:
218650-BULK:
218650-5G:4548173986647
218650-25G:4548173986630
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reaction of Oximes of ?-Diketones with Diphosphorous Tetraiodide for Preparation of Oxadiazoles and Nitriles
Telveka VN and Balaram ST
Synthetic Communications, 43(2), 221-227 (2013)
A novel system for the synthesis of nitrile from carboxylic acids
Telveka VN and Rane AR
Tetrahedron Letters, 48(34), 6051-6053 (2007)
Tetrahedron Letters, 180-180 (1979)