アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
222-228 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
MLYMSIKVLAPCAK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21625-1G:
21625-VAR:
21625-5G:
21625-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)