Merck
15533
Sigma-Aldrich
Boc-Abu-OH
≥97.0% (HPLC)
別名:
(S)-2-(Boc-amino)butyric acid, Boc-L-2-aminobutyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS番号:
分子量:
203.24
Beilstein:
6801706
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D −18.5±2°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI Key
PNFVIPIQXAIUAY-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15533-1G:
15533-BULK:
15533-10G:
15533-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fahd Boutouja et al.
Biomolecules, 10(11) (2020-11-19)
The changing accessibility of nutrient resources induces the reprogramming of cellular metabolism in order to adapt the cell to the altered growth conditions. The nutrient-depending signaling depends on the kinases mTOR (mechanistic target of rapamycin), which is mainly activated by