Merck
09896
Sigma-Aldrich
Boc-β-phenyl-Phe-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-L-phenylalanine, Boc-β,β-diphenyl-Ala-OH, Boc-3,3-diphenyl-L-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS番号:
分子量:
341.40
Beilstein:
4880641
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
160 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
InChI Key
TYJDOLCFYZSNQC-KRWDZBQOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)