Merck
03764
Sigma-Aldrich
L-β-Homoleucine hydrochloride
≥98.0%
別名:
(S)-3-Amino-5-methylhexanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
181.66
Beilstein:
8073252
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
beige
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.CC(C)C[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t6-;/m0./s1
InChI Key
NXVYPYHWONGEFQ-RGMNGODLSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
03764-BULK:
03764-1G:
03764-250MG:
03764-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)