Merck
205877
Sigma-Aldrich
臭化パラジウム(II)
99%
別名:
Palladium dibromide, Palladous bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Br2Pd
CAS番号:
分子量:
266.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
密度
5.173 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化パラジウム(II)(PdBr2)は、Pd(II) 触媒として広く使用されています。PdBr2は、パラジウム金属をHNO3および HBrと反応させることによって調製することができます。パラジウム金属とHBrからのPdBr2の電気化学合成が報告されています。
アプリケーション
臭化パラジウム(II)(PdBr2)は、さまざまなカップリング反応において、Pd(0) 前駆体触媒の供給源として使用されています。また、アリールブロミドとビニルエーテルのカルボニル化ヘックカップリング反応の触媒としても利用されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
205877-10G:
205877-VAR:
205877-BULK:
205877-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium (II) Bromide.
Mahoney SJ, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2013)
Johannes Schranck et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(16), 4827-4831 (2012-03-17)
Three COming together: The first carbonylative Heck coupling reaction of aryl bromides and vinyl ethers leading to 1-aryl-3-alkoxy-2-propen-1-ones has been established (see scheme). Based on this coupling methodology, a novel one-pot synthesis of aryl-substituted pyrazoles was also realized.
資料
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.