アッセイ
99.9% trace metals basis
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.ClH.Rh/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒドロシリル化の触媒
下記を含む多くの有機反応に使用される触媒:
下記を含む多くの有機反応に使用される触媒:
- 化学選択的アリル位アルキル化
- Si-H 結合の化学量論的活性化及びヒドロシリル化
- アルケンの触媒を伴っての分子間及び分子内ヒドロアシル化
- ジオルガノ錫の重合
活性化されたアルケニルトシラ-トとアリ-ルボロン酸との効率的なクロスカップリング反応に有用な触媒です。また、DABCOによるアリルフェノ-ルエ-テルからフェノ-ルへの開裂反応の触媒として用いられています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205036-250MG:4548173930558
205036-1G:4548173930541
205036-BULK:
205036-VAR:
205036-5G:4548173930565
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sonsoles Rodriguez Aristegui et al.
Organic letters, 8(26), 5927-5929 (2006-12-15)
[Structure: see text] 2-morpholin-4-yl-4-oxo-4H-chromen-8-yl 2,2,2-trifluoromethanesulfonate is a key intermediate for the synthesis of the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) inhibitor 8-dibenzothiophen-4-yl-2-morpholin-4-yl-chromen-4-one (NU7441). Two improved methods for the synthesis of this triflate have been developed: (A) in 35% overall yield, through modification
European Journal of Organic Chemistry, 5260-5260 (2006)
Effect of catalytic hydrogenation of cellular lipid and fatty acid on the susceptibility of tumor cells to humoral immune killing.
S I Schlager
Methods in enzymology, 73(Pt B), 191-199 (1981-01-01)
V P Shevchenko et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 36(2), 283-288 (2010-06-10)
1,2-Tritium-labeled 3-(O-carboxypropyl)- and 3-(O-carbomethoxypropyl)-oximes of 6alpha-methyl-16alpha,17alpha-cyclohexanopregn-4-ene-3,20-diones were obtained by the homogeneous catalytic hydrogenation of 1,2-dehydroprecursors with gaseous tritium and the subsequent separation of the resulting mixtures by HPLC. The specific radioactivities of 50-55 Ci/mmol were prepared using tris-(triphenylphosphine)-rhodium chloride.
P Andrew Evans et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(30), 8782-8783 (2002-07-26)
Transition metal-catalyzed cycloaddition reactions represent powerful methods for the construction of complex polycyclic systems. We have developed a new intermolecular metal-catalyzed [4 + 2 + 2] cycloaddition of heteroatom-tethered enyne derivatives with 1,3-butadiene. This study demonstrates that excellent selectivity can