337498
(1,5-シクロオクタジエン)(ピリジン)(トリシクロヘキシルホスフィン)-イリジウム(I)ヘキサフルオロホスファート
85%
別名:
(1,5-シクロオクタジエン)(ピリジン)(トリシクロヘキシルホスフィン)-Ir(I) PF6, Crabtree触媒, [Ir(cod)(PCy3)(py)]PF6, イリジウム(I)ヘキサフルオロホスファート (1,5-シクロオクタジエン)-(ピリジン)-(トリシクロヘキシルホスフィン)錯体
アッセイ
85%
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Ir+].c1ccncc1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C2CC=CCCC=C2.C3CCC(CC3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C18H33P.C8H12.C5H5N.F6P.Ir/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-2-4-6-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h16-18H,1-15H2;1-2,7-8H,3-6H2;1-5H;;/q;;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;;
InChI Key
UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
337498-50MG:
337498-VAR:
337498-250MG:
337498-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
337498-50MG | 4061833279519 |
337498-250MG | 4061833482278 |