Merck
193496
Sigma-Aldrich
2-ヨードベンジルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CH2Cl
CAS番号:
分子量:
252.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
屈折率
n20/D 1.635 (lit.)
bp
147-149 °C/32 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
SMILES記法
ClCc1ccccc1I
InChI
1S/C7H6ClI/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChI Key
FTMNWZHKQGKKAU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Iodobenzyl chloride was used in the synthesis of:
  • succinimido[3,4-b]indane
  • 1,2,3,4,5,6-hexahydro-1,5-methano-3-benzazocine-2,4-dione
  • 1-(2-iodobenzyi)-1,1-diethylamine
  • 1-(2-iodobenzyl)pyrrolidine
  • 1-(2-iodobenzyl)piperidine
  • 1-(2-iodobenzyl)hexahydroazepine
  • 4-(2-iodobenzyl)morpholine
  • 4-(2-iodobenzyl)thiomorpholine
  • 1-benzoyl-4-(2-iodobenzyl)piperazine
  • 1-(2-iodobenzyl)indole-2-carbaldehyde
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
193496-10G:4.548173992792E12
文書ライブラリにアクセスする
An Approach to α-substituted Amines.
Williams L, et al.
Tetrahedron, 50(48), 13697-13708 (1994)
Sushama A. Dandekar et al.
The Journal of organic chemistry, 64(5), 1543-1553 (2001-10-25)
The tricyclic title compounds, 4 and 5, were synthesized by initial alkylation of the lithium monoenolates of N,N,N',N'-tetramethylbutanediamide (6) and N,N,N',N'-tetramethylpentanediamide (19) with 2-iodobenzyl chloride in liquid NH(3) at -60 degrees C to afford 2-(2-iodobenzyl)-N,N,N',N'-tetramethylbutanediamide (9) and 2-(2-iodobenzyl)-N,N,N',N'-tetramethylpentanediamide (20) in
1-Azatriene cyclisation as a route to annelated pyrido [4, 3-b] indoles.
Gilchrist TL ,et al.
Tetrahedron, 53(12), 4447-4456 (1997)