Merck
FWMS01800
Millipore
Millisealメンブレンシール PTFE 18 mm
Millipore, filter diam. 18 mm, hydrophobic
別名:
PTFEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
フィルタ直径
18 mm
厚さ
0.2 mm
Matrix
Milliseal
ポアサイズ
0.45 μm pore size
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Milliseal is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany