Merck
186465
Sigma-Aldrich
N-シクロヘキシルヒドロキシルアミン 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11NHOH · HCl
CAS番号:
分子量:
151.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
166-171 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.ONC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c8-7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-8H,1-5H2;1H
InChI Key
SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride was used in the synthesis of:
  • 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolone
  • hexahydroisoxazolequinoline analogs
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
186465-BULK:
186465-1G:
186465-VAR:
186465-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactions of 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5 (2H)-isoxazolone.
Wicks JZW and Patel PP.
The Journal of Organic Chemistry, 46(20), 4068-4069 (1981)
Tricyclic-isoxazolidine analogues via intramolecular 1, 3-dipolar cycloaddition reactions of nitrones.
Saubern S, et al.
Tetrahedron, 66(14), 2761-2767 (2010)