Merck
635936
Sigma-Aldrich
N-シクロヘキシルヒドロキシルアミン
別名:
N-ヒドロキシシクロヘキサンアミン, N-ヒドロキシシクロヘキシルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11NHOH
CAS番号:
分子量:
115.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
139-140 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
ONC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h6-8H,1-5H2
InChI Key
GUQRKZPMVLRXLT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
N-Cyclohexylhydroxylamine is formed as one of the by-products during the hydrogenation of nitrocyclohexane to the corresponding cyclohexanone oxime catalyzed by palladium/carbon nanotubes.
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • アルデヒド触媒による分子間ヒドロアミノ化
  • 縮合反応
  • 抗腫瘍剤として使用される可能性がある、複数のサイクリン依存性キナーゼに選択的な、サイクリン依存性キナーゼ阻害剤の調製
  • 小分子ブラジキニンB1受容体アンタゴニストとしてのヒドロキシ尿素誘導体の調製
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
635936-VAR:
635936-BULK:
635936-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Hydrogenation of nitrocyclohexane to cyclohexanone oxime over Pd/CNT catalyst under mild conditions"
Liao G-H, et al.
Catalysis Communications, 19, 80-84 (2012)