Merck
186171
Sigma-Aldrich
ブチルリチウム 溶液
1.6 M in hexanes
別名:
n-BuLi, n-ブチルリチウム 溶液, ブチルリチウム, リチウム-1-ブタニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3Li
CAS番号:
分子量:
64.06
Beilstein:
1209227
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.6 M in hexanes
密度
0.68 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI Key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • n-butyllithiumの影響下におけるbutadieneとstyreneの共重合:本研究は、触媒としてn-butyllithiumを用いる共重合プロセスについて調べており、新しい合成ゴム材料の開発にとって重要です(V Bronskaya et al., 2023)。
  • PolybutadieneゴムとStyrene-Butadieneゴムの合成におけるn-Butyllithiumの改質剤:工業ゴムの合成におけるn-butyllithiumとさまざまな改質剤との使用について調べています。ポリマー特性の制御を理解するために重要です(VS Glukhovskoi et al., 2014)。
  • n-Butyllithiumの凝集と溶媒和:さまざまな溶媒中におけるn-butyllithiumの凝集挙動と溶媒和性を検討し、有機合成に不可欠なその化学的相互作用を理解する手掛かりを提供しています(O Tai et al., 2017)。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
Kilo-Lab®シリンダーは、米国のみで利用可能です。 シリンダーの種類は国によって異なります。
25mL Sure/Sealボトルは、使い捨てボトルとして推奨されます。 繰り返し使用すると、製品の性能が低下することがあります。
その他情報
微量のLiClを含むことがあります。
法的情報
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルリチウムを含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
186171-18L:4548173111513
186171-8L:4548173111537
186171-BULK:
186171-1L:4548173228174
186171-8L-KL:
186171-18L-KL:
186171-PZ:
186171-800ML:4548173111520
186171-20L:
186171-18L-C:
186171-50ML:4548173295534
186171-100ML:4548173111506
186171-4X25ML:4548173315607
186171-VAR:
186171-4X100ML:4548173340838
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 111, 2981-2981 (1989)
Yuqiang Ma et al.
ACS nano, 9(7), 7383-7391 (2015-07-01)
Two-dimensional (2D) semiconducting monolayer transition metal dichalcogenides (TMDCs) have stimulated lots of interest because they are direct bandgap materials that have reasonably good mobility values. However, contact between most metals and semiconducting TMDCs like 2H phase WSe2 are highly resistive
Michael A Tarselli et al.
Organic letters, 11(20), 4596-4599 (2009-10-09)
A procedure for the coupling of aliphatic imines with allylic and allenic alkoxides is described. The success of these studies was enabled by a unique reactivity profile of Ti(IV) isopropoxide/n-BuLi compared to well-known Ti(IV) isopropoxide/RMgX systems.
J P Parente et al.
Carbohydrate research, 141(1), 41-47 (1985-08-15)
Treatment of dimethyl sulfoxide with butyllithium leads to rapid formation of lithium methylsulfinyl carbanion. The reaction products tend to be significantly freer from impurities when lithium methylsulfinyl carbanion is used rather than sodium or potassium methylsulfinyl carbanion. This reagent gives
Lawrence M Pratt et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6387-6391 (2003-08-05)
The effects of lithium dialkylamide structure, mixed aggregate formation, and solvation on the stereoselectivity of ketone enolization were examined. Of the lithium dialkylamides examined, lithium tetramethylpiperidide (LiTMP) in THF resulted in the best enolization selectivity. The stereoselectivity was further improved